Learn More
Nitritex™ Papel Bond para salas limpias BioClean ISO Leaf™
Proporciona un rendimiento sin látex en entornos críticos. El papel Bond para salas limpias Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ es resistente al calor y compatible con ISO clase 4. Está disponible en 5 colores.
Marca: Nitritex™ BICP-A4G80
Descripción
- Reproducciones claras y nítidas
- Sin látex y resistente al calor
- Procesado para garantizar la compatibilidad con ISO clase 4
- Fabricado en centros con certificación ISO 9001:2008
- Número de lote incluido en la bolsa y el envase de cartón que permite la trazabilidad
- Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa
- Intervalo de almacenamiento ideal: 20-70 % de humedad, 10-40 °C
Especificaciones
No | |
297 x 210 mm | |
210 mm | |
Sí | |
250 hojas/ paquete de PE sellado | |
80 gsm, ±3 g |
Verde | |
297 mm | |
ISO 9001:2015. | |
Papel de sala limpia | |
A4 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron