Learn More
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks
Proteja sus valiosas muestras de cultivo celular. Estos tapones para matraces Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta están disponibles en dos estilos, ventilación/cierre y filtro, para satisfacer las necesidades de aplicación.
Marca: Thermo Scientific™ 133001
94.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Proteja sus valiosas muestras de cultivo celular. Estos tapones para matraces Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta están disponibles en dos estilos, ventilación/cierre (sólido) y filtro, para satisfacer sus necesidades de aplicación.
Tapones de ventilación/cierre- Los tapones de ventilación/cierre EasY Flask incluyen una marca «Y» que permite la verificación visual
- La posición de ventilación se distingue con facilidad incluso en matraces apilados en estufas microbiológicas
- La membrana de filtración constituye una barrera efectiva frente a microorganismos
- La membrana de filtración hidrófoba perfectamente diseñada ofrece ventilación continua mediante el intercambio constante de aire y sin variaciones según el lote
- La membrana de filtración resistente a productos químicos cumple los requisitos de clase VI de la Farmacopea de Estados Unidos, y se fabrica sin componentes de origen animal.
- Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
- Caja de 100 unidades
Especificaciones
Azul | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
100 | |
Tapón de ventilación/cierre | |
Sólido | |
Nunclon Delta |
Tapón de HDPE, estéril | |
Matraz EasY de 175cm2 | |
1 | |
Estéril | |
175 cm2, 225 cm2 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
179668 | Certificado de conformidad | 02/12/2024 | 133001 |
172220 | Certificado de conformidad | 02/12/2024 | 133001 |
165213 | Certificado de conformidad | 02/12/2024 | 133001 |
177456 | Certificado de conformidad | 02/12/2024 | 133001 |
172220 | Certificado de conformidad | 23/05/2022 | 133001 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.