Learn More
Ácido cítrico monohidrato, extra puro, SLR, granular, Fisher Chemical Código de producto.: 10161850
Ácido cítrico monohidrato, extra puro, SLR, granular, Fisher Chemical
Código de producto. 10161850
2,5 kg, Jarra de plástico para polvo
Click to view available options
Cantidad:
500g
1 kg
2,5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Código de producto. 10161850
Marca: Fisher Chemical C/6160/62
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 5949-29-1
Fórmula molecular C6H10O8
Peso molecular (g/mol) 210.14
Número MDL 149972
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
pH 1,8
Punto de fusión de 135 °C
Color Blanco
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.15g/mol
Cantidad 2,5 kg
Envase Jarra de plástico para polvo
Forma física Sólido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2525683 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2025 Catalog NumberC/6160/65,C/6160/53,C/6160/60,C/6160/62,C/6160/70
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Citric acid monohydrate, Citric acid
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
Título del producto
Ácido cítrico monohidrato, extra puro, SLR, granular, Fisher Chemical >