Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo PMP de clase B (TPX™) Código de producto.: 10325731
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo PMP de clase B (TPX™)
Código de producto. 10325731
Capacidad, Métrico: 50 ml
Click to view available options
Capacidad, Métrico: 50 ml
Código de producto. 10325731
Marca: Kartell™ 0154200
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mide con precisión el volumen de un líquido. Los vasos de precipitados graduados de perfil bajo de clase B Kartell™ utiliza líneas marcadas horizontales para ayudar a medir el volumen de un líquido.
Transparente, soporta 170 °C durante periodos cortos y 150 °C durante trabajos continuados. Graduaciones permanentes moldeadas para permitir la reproducibilidad, excelente resistencia química. No adecuado para su uso con agitadores con placas calefactoras. Esterilizables en autoclave.
Título del producto
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo PMP de clase B (TPX™) >