Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta ClipTip™
GREENER_CHOICE
Asegure un sellado seguro en todas las muestras, con estas puntas de pipeta. Una tecnología de bloqueo única e innovadora garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas.
Marca:  Thermo Scientific™ 94410318
55.52 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25076" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13236259
  • 70.09€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
ClipTip 200, sin filtro, estéril, recarga
Sin filtro
No Autoclavable
5,6 cm
Baja retención
Amarillo
ClipTip™
200 μL
Estéril
2,2 in
Cubierta de recarga
10 x 96 puntas/inserto (torre de recarga)
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Estériles y preparados para PCR
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote24068C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha26/06/2024 Catalog Number94410318
Número de lote24048C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/03/2024 Catalog Number94410318
Número de lote23361C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/01/2024 Catalog Number94410318
Número de lote23282C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/10/2023 Catalog Number94410318
Número de lote23271C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/10/2023 Catalog Number94410318
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Desbloquee la precisión: las mejores pipetas y consejos de promoción.
    Promo Code: 25076
    Expires2025-06-30
  • Multiple Manufacturers
    Domine la manipulación de líquidos con facilidad.
    Promo Code: 24122
    Expires2025-04-13
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisis
    Promo Code: 24135
    Expires2025-07-13
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorio
    Promo Code25721
    Expires2025-05-01
    New Offer
    Ahorrar ahora
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta ClipTip™ > ClipTip 200, de 10 a 200 μl, gradillas de recarga, estériles
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.