Learn More
Contec™ Toallitas no tejidas presaturadas estériles PROSAT™
Limpian aisladores, cabinas, campanas y otros equipos y herramientas de sala limpia. Las toallitas presaturadas no tejidas Contec™ PROSAT™ Sterile son perfectas para la limpieza posterior al muestreo con placas BD RODAC™. Estas toallitas se han diseñado específicamente para entornos estériles.
Marca: Contec™ PS-911EB/ETOH
737.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24309" para aplicar la oferta.
Descripción
- Diseñadas para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos
- Elija toallitas 100 % de poliéster no tejidas hiladas para mejorar la limpieza, toallitas de poliéster/celulosa hidroentrelazadas económicas o toallitas de polipropileno meltblown para mejorar la durabilidad
- Convenientemente presaturadas con una mezcla 70/30 de IPA de grado semiconductor y agua desionizada o una mezcla 70/30 de alcohol etílico desnaturalizado y agua desionizada para reducir las emisiones de COV y los residuos peligrosos
- Todas las toallitas se esterilizan mediante radiación gamma a un nivel de garantía de esterilidad 10-6 validado según las directrices AAMI ISO 11137 (método 1)
- Certificado de esterilidad y Certificado de irradiación incluidos
- Recomendado para su uso en entornos ISO, clase 5 (FED-STD-209E, clase 100/M3.5)
- Las bolsas resellables con número de lote individual y etiquetas a prueba de manipulación garantizan la integridad y limpieza del producto
Especificaciones
Toallitas presaturadas PROSAT™ | |
27,9 cm | |
23 cm | |
ISO Clase 4 | |
Ideal para la limpieza rutinaria de herramientas, instrumentos y otros equipos de laboratorio; diseñado para entornos estériles | |
70% de alcohol etílico desnaturalizado/30% de agua desionizada |
11 in | |
11 in | |
Polipropileno | |
28 x 23 cm (11 x 9 in) | |
30 Toallitas/Bolsa | |
Estéril |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70% DENATURED ETHANOL
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P411-Almacenar a temperaturas no superiores a °C /°F.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanol ethanol, propan-2-ol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1086464-0-0-1 | Certificado de calidad | 14/01/2025 | PS-911EB/ETOH |
1068455-0-0-1 | Certificado de calidad | 26/09/2024 | PS-911EB/ETOH |
1061647-0-0-1 | Certificado de calidad | 29/08/2024 | PS-911EB/ETOH |
1055002-0-0-1 | Certificado de calidad | 02/07/2024 | PS-911EB/ETOH |
1028996-0-0-1 | Certificado de conformidad | 01/10/2024 | PS-911EB/ETOH |