Learn More
Corning™ Matraces con tratamiento para cultivo celular
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para ofrecer una visibilidad óptima y una visualización microscópica sin distorsión. Los matraces tratados para cultivo de células Corning™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños, diseños y estilos de apilamiento para satisfacer las necesidades de diagnóstico de los laboratorios.
51.94€ - 692.94€
Especificaciones
Material del cierre | HDPE |
---|---|
Material | Poliestireno |
Para utilizar con (aplicación) | Para una fijación celular óptima |
Incluye | Números de lote para facilitar la trazabilidad |
Forma | Rectangular |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de tapón | Estilo de cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de tapón | Estilo de cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10226821
![]() ![]() |
Corning™
431085 |
750 mL | Fenólico | Angular |
351.80€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10767442
![]() ![]() |
Corning™
431079 |
750 mL | Tapón Sello | Angular |
351.80€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10288990
![]() ![]() |
Corning™
430639 |
70 mL | Ventilado | En ángulo |
344.26€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10619151
![]() ![]() |
Corning™
430168 |
70 mL | Tapón Sello | En ángulo |
692.94€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10156861
|
Corning™
430720 |
275 mL | Tapón Sello | Canted | N/A | N/A | N/A | |||||
10439711
![]() ![]() |
Corning™
430823 |
600 mL | Tapón Sello | En ángulo |
249.98€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10585901
![]() ![]() |
Corning™
430825 |
600 mL | Ventilado | En ángulo |
278.35€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10706872
![]() ![]() |
Corning™
430824 |
600 mL | Fenólico | En ángulo |
249.98€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10492371
|
Corning™
430641 |
275 mL | Vent | Canted | N/A | N/A | N/A | |||||
10790113
![]() ![]() |
Corning™
430372 |
70 mL | Fenólico | En ángulo |
692.94€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10296861
![]() ![]() |
Corning™
431080 |
750 mL | Ventilado | Angular |
394.09€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10586281
![]() ![]() |
Corning™
431081 |
1000 mL | Tapón Sello | Angular |
246.01€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10144001
![]() ![]() |
Corning™
431082 |
1000 mL | Ventilado | Angular |
269.08€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10176560
![]() |
Corning™
3000 |
900 ml | Fenólico | Inclinado |
51.94€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10340361
![]() |
Corning™
3001 |
900 ml | Con ventilación | Inclinado | N/A | N/A | N/A | |||||
10300361
![]() |
Corning™
3151 |
720 mL | Ventilación | Recto | N/A | N/A | N/A | |||||
10035230
![]() |
Corning™
3150 |
720 ml | Estilo fenólico | Recto | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
- Apilable, poliestireno
- El tratamiento de superficie para cultivo celular favorece la fijación y la proliferación celular
- Probado para esterilidad, toxicidad, fijación celular y favorecimiento del crecimiento
- Las superficies ópticamente transparentes proporcionan una visualización sin distorsión
- Número de lote impreso para trazabilidad del producto
- Estéril y apirógeno
Tipos de tapón
- Tapones de rosca de estilo fenólico para cultivos que requieren el intercambio de gases
- Tapones de sellado para cultivos herméticos
- Tapones de ventilación para minimizar la contaminación de cultivos de células con el intercambio de gases
- Faldón antivuelco
- Graduaciones moldeadas
- Zonas de rotulación esmeriladas en ambos lados
- Barra de soporte en la parte superior
- Cuello rediseñado en matraz de 75 cm2 para ayudar al vertido de medios y altura de 3.6 cm (1.4 pulg) para una altura de apilamiento inferior; tapón de ventilación con círculo concéntrico de tipo Costar™
Especificaciones
HDPE | |
Para una fijación celular óptima | |
Rectangular | |
Sí |
Poliestireno | |
Números de lote para facilitar la trazabilidad | |
Tratado con cultivo de tejidos | |
Estéril |