Learn More
Diclorometano, 99,8 %, para HPLC, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dichloromethane |
Punto de fusión | -97.0°C |
Nombre de nota | Stabilized |
Absorbancia | (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 0.005 max. at 280nm, 0.02 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 1 max. at 233nm |
Acidez | 0.0001 meq/g max. |
Densidad | 1.3250g/mL |
Punto de ebullición | 39.0°C to 40.0°C |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 15
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1738782 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 268330025,268330010 |
1875662 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 268330025,268330010 |
2058988 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 268330025,268330010 |
1736629 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | 268330025,268330010 |
1738523 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | 268330025,268330010 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dichloromethane
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Diclorometano, 99,8 %, para HPLC, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido