Learn More
Diclorometano, 99,9 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, envase de 4 frascos de 25 ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 12307083
Diclorometano, 99,9 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, envase de 4 frascos de 25 ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12307083
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. 12307083
Marca: Thermo Scientific Acros 448371000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97.0°C
CAS 75-09-2, 513-35-9
Color Incolora
Densidad 1.3250g/mL
Punto de ebullición 39.0°C to 40.0°C
Cantidad 100 mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Water <30ppm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Residuos después de la evaporación 0.0005 % max.
Gravedad específica 1.325
Fórmula molecular CH2Cl2
Fórmula lineal CH2Cl2
Número MDL MFCD00000881
Viscosidad 0.43 mPa.s (20°C)
Agua 0.003% Max. (Coulometric)
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nombre IUPAC diclorometano
Peso molecular (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Extra seco
Show More Show Less
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2495453 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number448371000
Número de lote2412973 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number448371000
Número de lote2524002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number448371000
Número de lote2416196 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number448371000
Número de lote1903772 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number448371000
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Diclorometano, 99,9 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, envase de 4 frascos de 25 ml, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.