Learn More
Ebro Electronic™ Serie de registradores PDF EBI 300
registrador USB NTC
Marca:  Ebro Electronic™ 1340-6330A
Código de producto. 11363892
  • 173.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Data logger for temperature monitoring during transportation and warehousing.
Registrador de datos para el control de la temperatura durante el transporte y el almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Registrador de datos, USB EBI 300
40000 lecturas
2 umbrales
Certificado de calibración de fábrica
EBI 300
Transporte, almacenamiento, monitorización del transporte de muestras, monitorización del almacenamiento, salas de refrigeración y congelación profunda, laboratorio
0,1 °C
78 x 33 x 14 mm
35 g
LCD
Calibrated
2 años
IP 65
NTC
±0,5 en –20 a 40 °C
De -30 °C a +60 °C
78 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Ebro Electronic™ Serie de registradores PDF EBI 300 > Escala de temperatura: De –30 a 60 °C