Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5427 R
El rotor Eppendorf para centrífuga 5427 R redefine la eficiencia. Adapte su centrifugación con distintas capacidades y velocidades. Explore las opciones de accesorios para una mayor versatilidad y garantizar un procesamiento preciso de muestras para diversas aplicaciones.
Marca: Eppendorf™ 5409706004
706.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Vel. máx.: 20,800 × g (14.000 rpm)
- Capacidad máxima: 30 × tubos de 1,5/2,0 ml
- Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock™
Especificaciones
Rotor hermético a los aerosoles | |
20,817 x g | |
Centrífuga 5427 R | |
30 |
30 tubos de 1,5 a 2,0 ml | |
14.000 rpm | |
Tapa | |
FA-45-30-11 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers