Learn More
Thermo Scientific™ Escalera de ADN de 50 bp GeneRuler
Realice la selección de tamaño y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa con esta mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados por cromatografía.
Marca: Thermo Scientific™ SM0371
75.53 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24358" para aplicar la oferta.
Descripción
La escalera de ADN de 50 bp GeneRuler se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de 50 bp GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4.
La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía. La escalera de ADN de 50 bp GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido quinasa T4. La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Bandas nítidas
- Bandas de referencia brillantes (en rojo)
Especificaciones
6X | |
Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G | |
No | |
Geles de agarosa | |
GeneRuler |
Agarosa | |
Marcador de peso molecular | |
De 50 bp a 1000 bp | |
Embalaje sostenible | |
50 μg |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2828223 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | SM0371 |
2828251 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | SM0371 |
2872693 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | SM0371 |
2872703 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | SM0371 |
2915609 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | SM0371 |