Learn More
Cytiva Medios RPMI 1640 HyClone™
Diseñado para favorecer el crecimiento de los cultivos celulares y los procesos de bioproducción.
Marca:  Cytiva SH30027.02
29.02 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24273" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11551811
  • 32.70€ / 1000 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Líquido
Filtro estéril de 0,1 μm
1000 ml
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
RPMI 1640
Glutamina, Rojo fenol
ISO 9001:2000.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Medios RPMI 1640 HyClone™ > Con L glutamina; 1000 ml