Learn More
IVD Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-18798MFV610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IVD Polyclonal antibody specifically detects IVD in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
IVD | |
Polyclonal | |
ELISA | |
ACAD2, EC 1.3.99, EC 1.3.99.10, FLJ12715, FLJ34849, isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | |
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human IVD (Accession#: AAH17202.1; His30-His423) | |
0.1 mL | |
Stem Cell Markers | |
3712 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
ELISA | |
mFluor Violet 610 SE | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
IVD Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 610 SE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido