Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Purple Nitrile Xtra Guantes ambidiestros
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE), - Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT),- Resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003,- Protección contra microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5:2016- Diseño aprobado para su uso en contacto con alimentos
- Guantes extralargos líderes del sector que ofrecen una protección, una limpieza y una calidad inigualables
- La fabricación de nitrilo da como resultado productos que son más resistentes y eficientes que los guantes de látex, y ofrecen una mejor protección contra una amplia gama de productos químicos, incluidos fármacos citotóxicos
- Se ha comprobado que los guantes son antiestáticos para proteger al portador y al equipo, y son ambidiestros
- Las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 14001, ISO 9001; certificado para el contacto con alimentos; EN 374-1:2003; EN 374-2: 2003 sobre protección contra los microorganismos; 0120; EPI de categoría III - CE Complejo, Food Contact Certified, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Microorganisms Protection, 0120, Category III PPE - CE Complex |
Accelerator Free | Sí |
Color | Morado |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 14
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Lab Gloves Brochure
Tamaño : 3.4 MB
Cosmetic and chemical industries
Tamaño : 3.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Tamaño : 7.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Tamaño : 7.7 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Kimberly-Clark™ Kimtech Purple Nitrile Xtra Guantes ambidiestros >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido