Learn More
Hirschmann™ labopette™ 8-Channel Pipette
Pipeta manual de forma ergonómica, funcionamiento sin esfuerzo y expulsor de puntas.
Marca: Hirschmann™ 9475602
Descripción
- Variable volume setting
- Multi channel
- With tip ejector and recalibration possibility
- Autoclavable
Especificaciones
1.6% | |
Clear, 1.0-250 μL | |
Autoclavable | |
Labopette | |
De 10 to 100 μl | |
0,1 μl | |
1 Each |
ISO 8655 | |
Tip ejector | |
8 | |
Multichannel Pipette with Variable Volume Setting | |
Dispositivo de calibración, número individual y protocolo de pesaje | |
0.6% |