Learn More
Thermo Scientific™ Tira de tapones para tubos Microtiter, tira de tapones para tubos Microtiter de 1.2 ml, LDPE no esterilizable en autoclave, 8 tiras de tapones, estériles
Seal 1.2mL microtiter tubes tightly for storage using these polyethylene plug strips.
Marca: Thermo Scientific™ 3425-11
20.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Seal 1.2mL microtiter tubes tightly for storage by using Thermo Scientific™ Microtiter Tube Plug Strips.
- LDPE no esterilizable en autoclave
- Se pueden cortar fácilmente ocho tiras de tapones para muestras individuales
- Disponibles en versión estéril y no estéril
Especificaciones
Tira de 8 tapones | |
Tira de 8 tapones para tubos Microtiter de 1,2 ml | |
Natural | |
120/Pk., 5/Cs. | |
Tiras de tapones |
No esterilizable en autoclave | |
LDPE | |
10 bolsas selladas de doce tiras de 8 tapones/unidad, 5 unidades/caja | |
Estéril |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Título del producto
Thermo Scientific™ Tira de tapones para tubos Microtiter, tira de tapones para tubos Microtiter de 1.2 ml, LDPE no esterilizable en autoclave, 8 tiras de tapones, estériles > Tira de tapones para tubos Microtiter, 1,2 ml, LDPE no esterilizable en autoclave, 8 tiras de tapones, estériles
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur