Learn More
Thermo Scientific™ Agar MacConkey sin sal (deshidratado)
Detecte microorganismos coliformes en muestras clínicas y haga un recuento de estos con este medio.
Marca: Thermo Scientific™ CM0507B
262.28 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Detecte microorganismos coliformes en muestras clínicas y haga un recuento de estos con el agar MacConkey sin sal Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado).El medio diferencial inhibe la acumulación de especies de Proteus y, por lo tanto, se recomienda su uso para los análisis de orina cuando se estudia una posible infección urinaria.
El agar MacConkey sin sal tiene la misma formulación que el agar MacConkey, con la excepción de que no contiene sal añadida y, por tanto, proporciona un ‘medio electrolítico bajo’ en el que no proliferan la mayoría de las especies de Proteus.Se recomienda el uso de este medio en las muestras de análisis de orina para evitar la proliferación excesiva de otros microorganismos.
Precauciones:
Las características coloniales descritas solo permiten la identificación presuntiva de los organismos aislados.Es necesario subcultivar y realizar pruebas de confirmación para la identificación final.
Para mejorar el pigmento de Staphylococcus aureus sospechosos, guarde las placas en la mesa de trabajo a temperatura ambiente durante 12-18 horas.
Este medio puede producir un precipitado discreto en el almacenamiento en frío de 2 a 10 °C.Esto no afecta en modo alguno al rendimiento del medio.
Specifications
Agar MacConkey (sin sal, CM7b) (deshidratado) | |
Medios | |
Para medios de 10,6 l |
Polvo | |
500 g |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6236024 | Certificado de análisis | 14/03/2025 | CM0507B |
6215379 | Certificado de análisis | 17/01/2025 | CM0507B |
6200061 | Certificado de análisis | 11/12/2024 | CM0507B |
6182809 | Certificado de análisis | 12/11/2024 | CM0507B |
6154818 | Certificado de análisis | 16/08/2024 | CM0507B |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.