Learn More
Thermo Scientific™ Caldo MRS (deshidratado)
Aísle y cuente bacterias ácido lácticas en alimentos con este medio no selectivo.
Marca: Thermo Scientific™ CM0359B
190.22 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Aísle y cuente bacterias ácido lácticas en alimentos con el agar MRS (DeMan, Rogosa y Sharpe) Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). Este medio no selectivo se ha diseñado para favorecer el crecimiento de bacterias ácido lácticas.
Utilice el agar MRS para el recuento y el aislamiento de bacterias ácido lácticas mesófilas en muestras de alimentos. El caldo MRS también se puede utilizar para pruebas de identificación de lactobacilos, como la dependencia de la temperatura, el crecimiento en NaCl al 4 %, el crecimiento en Teepol al 0,4 %, etc., tal como recomiendan Sharpe, Fryer y Smith1.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Referencia industrial: AFNOR, IDF, NMKL. | |
Polvo | |
500 g |
Caldo MRS | |
Medios de cultivo deshidratados | |
Para 9,6 l de medio |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6185459 | Certificado de análisis | 15/11/2024 | CM0359B |
6160676 | Certificado de análisis | 20/09/2024 | CM0359B |
6148231 | Certificado de análisis | 05/08/2024 | CM0359B |
6130194 | Certificado de análisis | 17/07/2024 | CM0359B |
6003108 | Certificado de análisis | 16/04/2024 | CM0359B |