Learn More
Thermo Scientific™ Proteína A-agarosa Pierce™
Purifique anticuerpos o realice inmunoprecipitaciones con esta proteína A nativa inmovilizada de capacidad estándar en resina de agarosa granulada.
Marca: Thermo Scientific™ 20333
Descripción
Lleve a cabo una amplia variedad de métodos de purificación por afinidad de anticuerpos con la proteína A agarosa Thermo Scientific™ Pierce, una resina de agarosa en gránulos de proteína A de capacidad estándar.
La proteína A agarosa Pierce consta de proteína A nativa purificada que se ha inmovilizado covalentemente en agarosa granulada entrecruzada al 6 % de alta calidad. Los gránulos de agarosa tienen propiedades fisicoquímicas que permiten su uso en distintos procedimientos de purificación por afinidad en columnas o en lotes. Existen distintos formatos de envase: Frascos de 5 ml y de 25 ml de pulpa de resina, columnas preempaquetadas de 1 ml y un kit de purificación de IgG completo.La proteína A es una proteína derivada de una bacteria que se une con alta afinidad y especificidad a la porción Fc de los anticuerpos, especialmente a los de la clase IgG. En comparación con la proteína G (la alternativa a la proteína A), la proteína A tiene la mayor capacidad de unión a las subclases de IgG de conejos, cerdos, perros y gatos. La proteína A tiene también una mayor capacidad de unión con la IgG humana, con la excepción de IgG3, con la que se une de forma débil. Además, la proteína A se une débilmente a la IgG1 de ratón y no se recomienda para la mayoría de aplicaciones con ese isotipo de anticuerpo.
Características destacadas:
Proteína A nativa: la proteína A inmovilizada es idónea para la purificación de la IgG policlonal a partir de suero humano, de conejo, de cerdo, de perro o de gato.
Resina de agarosa: el soporte es agarosa granulada al 6 % entrecruzada (CL-6B), la resina más utilizada en métodos de purificación de proteínas por afinidad.
Inerte y estable: el excelente método de fabricación inmoviliza la proteína A mediante enlaces covalentes resistentes a la lixiviación y sin carga, lo que produce una unión no específica y posibilita que se use varias veces sin que afecte al rendimiento.
Capacidad estándar: la proteína A agarosa Pierce tiene una carga normal de proteína A inmovilizada, lo que proporciona una capacidad de unión de 12 a 19 mg de IgG de humano por ml de resina (aproximadamente de 6 a 8 mg de IgG de ratón por ml de resina).
Propiedades de la agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada (CL-6B):
- Estabilidad pH del soporte: de 2 a 14 (corto plazo); de 3 a 13 (largo plazo)
- Tamaño medio de partícula: de 45 a 165 micrómetros
- Límite de exclusión: de 10.000 a 4.000.000 daltons
- Caudal volumétrico máximo: aprox. 1 ml/minuto (en una columna de 1 cm de diámetro)
- Velocidad lineal máxima: 30 cm por hora
- Presión máxima: menos de 25 psi (1,5 bar), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
Formatos disponibles:
- Pulpas de resina: agarosa granulada al 6 % entrecruzada; frascos de 5 ml y de 25 ml
- Columnas de centrifugación: Columnas de 1 ml
- Kit de purificación: kit completo que contiene cinco columnas de 1 ml
- A granel y personalizado: díganos cuáles son sus necesidades de proteína A agarosa Pierce a granel
Incluye:
El kit contiene una columna de proteína A (1 ml cada una), tampón de unión de IgG y proteína A, tampón de elución de IgG y columnas de desalado.
Especificaciones
Agarosa | |
Resina de agarosa, afinidad | |
Proteína A | |
De 12 a 19 mg de IgG de humano por ml de resina; de 6 a 8 mg de IgG de ratón por ml de resina | |
5 mL |
Pierce™ | |
Frasco | |
Anticuerpos IgG | |
Una vez recibido, almacenar el producto de 4 °C a 8 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZI399862 | Certificado de análisis | 23/10/2024 | 20333 |
ZE394935 | Certificado de análisis | 22/06/2024 | 20333 |
ZB387660 | Certificado de análisis | 08/03/2024 | 20333 |
YJ378208 | Certificado de análisis | 07/12/2023 | 20333 |
YF372590 | Certificado de análisis | 22/06/2023 | 20333 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
Days
57Hours
21Minutes
13Seconds
1New Offer Ahorre hasta un 92%