Learn More
- Home
- Products
- Equipo de protección individual
- Prendas de seguridad
- Batas y chaquetas de laboratorio
- Batas y chaquetas de laboratorio de uso general
- Mutexil™ Batas de laboratorio de polipropileno
¡Artículo favorito para tenerlo controlado!
¡Guardado!
Ir a Mis listas
Ha alcanzado el límite de 350 artículos favoritos.
Gestione sus favoritos.
Mutexil™ Batas de laboratorio de polipropileno
Código de producto. 11765413XL, Blanco
Click to view available options
Tamaño:
XL
2XL
3XL
Color:
Azul
Blanco
Código de producto. 11765413
Marca: Mutexil™ 4180171XL
Descripción
Bata de laboratorio de PP no tejida con cierre a presión y bolsillos
- Desechables
- PP 40 g/m2
- Para mantenimiento, visitas a lugares de producción
- Para entornos no peligrosos
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio no tejida |
Tamaño | XL |
Sexo | Unisex |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Estilo de manguito | Elástico |
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estéril |
N.º de bolsillos | 2 |
Para utilizar con (aplicación) | Para entornos no peligrosos con un cambio de ropa de alta frecuencia |
Sugerencias de productos
Puede que esté interesado en estas alternativas
-
Código de producto. 17223044
-
-
Código de producto. 17131005
-
Código de producto. 11715423
-
Código de producto. 12901335
-
Código de producto. 15895111
Los clientes que vieron este artículo también vieron This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-5 of 13
-
Catalog No. 17293034
195,00 € / paquete de 100 -
Catalog No. 11785413
87,98 € / paquete de 50 -
Catalog No. 11889610
36,00 € / paquete de 100 -
Catalog No. 11829620
27,00 € / paquete de 50 -
Catalog No. 17929980
25,35 € / paquete de 200 -
Catalog No. 17618526
73,20 € / paquete de 10 -
Catalog No. 12328667
549,00 € / 200 tabletas -
Catalog No. 10666421
58,80 € / 475 ml -
Catalog No. 16523771
2.575,00 € / paquete de 330 -
Catalog No. 12332319
33,90 € / cada uno -
-
Catalog No. 12901335
252,00 € / paquete de 50 -
Catalog No. 15895111
423,00 € / paquete de 50
Título del producto
Mutexil™ Batas de laboratorio de polipropileno >