Learn More
Yoduro de potasio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11347347
Yoduro de potasio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347347
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 11347347
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011601.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Para su uso en emulsiones fotográficas, en química analítica, como aditivo de alimentación
It is both a source of iodide and a mild reducing agent. It is used as a component in the electrolyte of dye sensitized solar cells. In the field of synthetic organic chemistry, it is used in the preparation of alkyl or aryl iodo compounds. It is employed as a nucleophilic catalyst in the alkylations with alkyl bromide, chloride, tosylate and mesylate. In the presence of acid it forms hydroiodic acid, which is a strong reducing agent. It is useful in producing Lugol’s solution (or Lugol’s iodine) which finds many applications including starch testing, gram stains, and etching of gold surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1330°C
Nombre del producto químico o material Potassium iodide
Punto de fusión 681°C
Nombre de nota For analysis ACS
Color Blanco
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0% min
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,glycerol,and acetone. Slightly soluble in ether,and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.01
Grado ACS
Olor Odorless
Índice de refracción 1.677
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystalline powder
Presión de vapor 1.33 hPa (1mm Hg)
Densidad 3.12 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN06L004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2025 Catalog Number011601.22,011601.A3,011601.36
Número de loteM21L044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2025 Catalog Number011601.22,011601.A3,011601.36
Número de loteZ02K027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/12/2024 Catalog Number011601.22,011601.A3,011601.36
Número de loteX17K032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog Number011601.22,011601.A3,011601.36
Número de loteW05K001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/09/2024 Catalog Number011601.22,011601.A3,011601.36
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium iodide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yoduro de potasio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals >