Learn More
Yoduro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1330.0°C |
Nombre del producto químico o material | Potassium iodide |
Punto de fusión | 680.0°C |
Color | Claro a blanco |
pH | 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C) |
Forma física | Escamas o polvo |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (on dry substance) (Argentometry) |
Fórmula lineal | KI |
Fieser | 06,227; 11,440 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
BS24/039 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 373655000,373651000,373650025 |
2402144 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 373655000,373651000,373650025 |
2498832 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 373655000,373651000,373650025 |
2417628 | Certificado de análisis | 30/01/2025 | 373655000,373651000,373650025 |
2493232 | Certificado de análisis | 30/01/2025 | 373655000,373651000,373650025 |
Seguridad y manipulación
- Potassium iodide
- Peligro
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31