Descripción
- Más flexibles que los de látex natural
- Proporcionan una buena movilidad
- Se mantienen flexibles desde los – 30 °C hasta los + 50 °C
- Suaves por dentro para que sea más fácil ponerlos y quitarlos
- Resistentes a multitud de disolventes, ácidos y bases de concentración media
- Resistentes al ozono y al calor
- El reborde enrollado evita que se resbalen y refuerza la resistencia del guante a las roturas
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos y EN 374-2003 sobre riesgos químicos |
Coating Material | Caucho |
Color | Negro |
Cut Resistance Rating | 1 |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 8 |
Grosor (métrico) | 0,5 mm |
Longitud (métrico) | 35 cm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Título del producto
Honeywell™ Guantes de butilo POWERCOAT™ 080-10 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido