Learn More
Tenak™ Gradilla clásica para congeladores horizontales, altura de caja de 50 mm
La gradilla clásica es adecuada para su uso con todos los modelos de congeladores horizontales.
Marca: Tenak™ TE21449
Descripción
- Se suministra con una varilla de fijación para sujetar las cajas de crioconservación
- Mida la altura interior del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Varilla de fijación | |
Acero inoxidable | |
Congeladores horizontales | |
50 mm (caja) |
Cajas (5) | |
5 | |
140 x 140 x 280 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron