Learn More
Thermo Scientific™ Agar dextrosa Sabouraud con cloranfenicol y actidiona
Aísle dermatofitos y otros hongos en muestras clínicas y medioambientales con este medio selectivo y ácido.
Marca: Thermo Scientific™ PO0162A
22.97 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Aísle dermatofitos y otros hongos y levaduras en muestras clínicas y medioambientales con el agar dextrosa Sabouraud con cloranfenicol y actidiona Thermo Scientific™ Oxoid™. El pH bajo permite el crecimiento de los hongos, al mismo tiempo que inhibe la proliferación bacteriana en las muestras mixtas. Los hongos mantienen el aspecto típico de un cultivo y, de esta forma, se identifican fácilmente de acuerdo con los caracteres macroscópicos estándar, tal y como describe Sabouraud1. Varios profesionales han descrito la adición de antimicrobianos con el objetivo de inhibir bacterias para el aislamiento de hongos patógenos2,3,4,5,6,7.
Use el agar dextrosa Sabouraud con cloranfenicol y actidiona para aislar dermatofitos y otros hongos patógenos. El medio ofrece resultados fiables con Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton Mentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum y Candida albicans.
- Adecuado para identificar hongos patógenos en materiales que contienen grandes cantidades de otros hongos o bacterias.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Amarillo claro | |
Agar dextrosa Sabouraud con cloranfenicol y actidiona | |
Reino Unido | |
19,5 g ± 1,0 g | |
10/paq. |
De 2 °C a 10 °C | |
Monoplaca de 90 mm | |
Agar | |
Placas de 10 x 90 mm envasadas con película |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
4501381 | Certificado de análisis | 09/04/2025 | PO0162A |
4500154 | Certificado de análisis | 31/03/2025 | PO0162A |
4498712 | Certificado de análisis | 19/03/2025 | PO0162A |
4497012 | Certificado de análisis | 11/03/2025 | PO0162A |
4494930 | Certificado de análisis | 10/03/2025 | PO0162A |