Learn More
Fisherbrand™ Tapones con septum rebajado de silicona
Los tapones con septo no tóxicos y esterilizables en autoclave, están rebajados y dentados externamente, para crear un sellado interior eficaz
Marca:  Fisherbrand™ FB57895
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11542503
  • 13.10€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Brida elíptica para permitir la eliminación eficaz del tapón de la abertura
  • Se perfora fácilmente con una aguja hipodérmica
Especificaciones
Especificaciones
Entre 9,22 y 9,75 mm
Para recipientes con un D.I. de 9,22 a 9,75 mm
Silicona
Los tapones con septo no tóxicos y esterilizables en autoclave, están rebajados y dentados externamente, para crear un sellado interior eficaz
Translúcido
Tapón con septo rebajado de silicona
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tapones con septum rebajado de silicona > Sin n.º. de tamaño; para aberturas de DI: Entre 9,25 y 9,75mm