Learn More
Fisherbrand™ Tapones con septum rebajado de silicona
Los tapones con septo no tóxicos y esterilizables en autoclave, están rebajados y dentados externamente, para crear un sellado interior eficaz
Marca:  Fisherbrand™ FB57896
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11552503
  • 22.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Brida elíptica para permitir la eliminación eficaz del tapón de la abertura
  • Se perfora fácilmente con una aguja hipodérmica
Especificaciones
Especificaciones
Entre 13,75 y 14,25 mm
Para recipientes con un D.I. de 13,75 a 14,25 mm
Translúcido
Tapón con septo rebajado de silicona
Los tapones con septo no tóxicos y esterilizables en autoclave, están rebajados y dentados externamente, para crear un sellado interior eficaz
0
Silicona
0
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tapones con septum rebajado de silicona > Tamaño n.º: 0; para aperturas de DI: Entre 13,75 y 14,25mm