Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia extralargas Samco™
GREENER_CHOICE
Realice muestreos de forma segura y sencilla en recipientes de gran tamaño con estas pipetas de transferencia extralargas, perfectas para aplicaciones de investigación.
Marca:  Thermo Scientific™ 263NL-1S
50.48 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11337873
  • 56.65€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Perfectas para aplicaciones de investigación, estas pipetas de transferencia extralargas se han diseñado con una perilla integrada que elimina la necesidad de tapar, envasar y esterilizar en autoclave, y evita la contaminación cruzada. Permiten un muestreo fácil y seguro desde recipientes grandes.
  • Excelente para aplicaciones de investigación
  • Pipetas de uso general ideales para el muestreo sistemático con muestras de líquidos
  • Adecuadas para su uso con recipientes grandes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
< 7,3/ml
LDPE
No
100/Pk.
23 ml
Pipetas de transferencia extralargas
8,6 mm
Estéril
12 in.
Envasadas individualmente, 100/paquete
30 cm
Videos
  • Thermo Scientific Samco - Extra long tranfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Samco Extra long tranfer pipettes
    • Thermo Scientific Samco - Extra long tranfer pipettes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Samco Extra long tranfer pipettes
      Certificados
      Ofertas especiales
      Ofertas especiales
      • Multiple Manufacturers
        Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
        Promo Code: 24155
        Expires2025-04-30
        Days
        18
        Hours
        17
        Minutes
        35
        Seconds
        46
        Hot Deal
        *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
        Términos y Condiciones See Full Promo Details
      Título del producto
      Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia extralargas Samco™ >
      Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.