Learn More
Semperit™ Guantes de nitrilo Semperguard™ Style Código de producto.: 15573536
Añadir a la cesta
Semperit™ Guantes de nitrilo Semperguard™ Style
Código de producto. 15573536
Pequeño
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15573536
Marca: Semperit™ 3000003330
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Guante de nitrilo negro. Los guantes de nitrilo Semperguard™ Style de Semperit™ son guantes de nitrilo negro sin látex, sin talco y no estériles con una excelente elasticidad, el puño enrollado para facilitar la colocación y los dedos texturizados para mejorar el agarre.
  • Guante de nitrilo negro con excelente elasticidad
  • Especialmente adecuado para aplicaciones avanzadas en el sector de la hostelería, la belleza y el arte corporal
  • Gracias al etiquetado doble, también cumple los requisitos médicos del sector de los tatuajes y las perforaciones
  • Sin ftalatos/plastificadores ni proteínas del látex alergénicas
  • El puño enrollado facilita la colocación
  • Su práctica caja dispensadora contiene 100 guantes ambidiestros
  • Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos, guante de examen CE clase I
  • Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumplen con las normas EN 420, EN 374, EN455
Clasificación Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos, guante de examen CE clase I
Color Negro
Desechables Sí
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Grado Certificados según VO 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,14 mm
Para utilizar con (aplicación) Especialmente adecuado para aplicaciones que son visibles al público
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo Style de nitrilo
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 100/caja
Longitud (métrico) 240 mm
Título del producto
Semperit™ Guantes de nitrilo Semperguard™ Style >