Learn More
BINDER™ Serie FD-S Solid.Line Cámaras de calefacción y de secado
GREENER_CHOICE
Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para secado y almacenamiento térmico. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad.
Marca:  BINDER™ 9090-0024
1638.82 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15983052
  • 2170.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Intervalo de temperatura: De +10 °C por encima de la temperatura ambiente a +250 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Convección forzada
  • Válvula de aire de escape ajustable
  • Controlador con función de temporizador
  • 1 gradilla cromada, incl. soportes de estante
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
Especificaciones
Especificaciones
3.7 cu. ft.
FDS115-230 V, estándar, serie FD-S Solid.Line: cámaras de secado y calentamiento con convección forzada, 106 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Temperatura ambiente de +10 °C a 250 °C
LED
FDS115-230 V
550 x 350 x 550 mm
48 kg
1,3 kW
50/60 Hz
Gravedad
106 l
Cámara de secado y calentamiento
Acero inoxidable
NEMA 5-15 P
764 x 616 x 735 mm
230 V
6,3 A
Tecnología APT.line™
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BINDER™ Serie FD-S Solid.Line Cámaras de calefacción y de secado > Modelo: FDS115-230V; capacidad: 106 l; tensión: 230 V; frecuencia: 50/60 Hz;