Learn More
Sodium carbonate, Powder, ≥99.5%, ACS reagent, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15622230
Sodium carbonate, Powder, ≥99.5%, ACS reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15622230 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 kg, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Envase:
Caja de cartón de fibra
Frasco de polietileno
Código de producto. 15622230
Marca: Honeywell-Fluka 2235301KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Powder,≥99.5%, ACS reagent
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-19-8
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay sodaMostrar másMostrar menos
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate
Punto de fusión 851°C (literature)
Nombre de nota Powder, ≥99.5%, ACS reagent
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Forma física polvo
Cantidad 1 kg
Notas del porcentaje del ensayo sustancia sometida a ignición
Fórmula lineal Na2CO3
Beilstein 4154566
Nombre IUPAC disodio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.53 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium carbonate
Título del producto
Sodium carbonate, Powder, ≥99.5%, ACS reagent, Honeywell Fluka™ >