Learn More
Socorex™ Jeringas de vidrio Dosys™
Las jeringas resistentes de vidrio de borosilicato pueden esterilizarse y reutilizarse. Las jeringas de vidrio Socorex™ Dosys™ ofrecen una alternativa económica a las jeringas de plástico desechables y son fáciles de desmontar para su limpieza.
Marca: Socorex™ 155.05200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricadas de vidrio de borosilicato.
- Resistencia superior a sustancias químicas, el calor y los golpes.
- Alternativa de bajo costo a las jeringas de plástico desechables.
- Émbolo y cilindro con mecánica de precisión.
- Excelente ajuste y estanqueidad al líquido (no estancos al gas).
- Graduaciones permanentes de alta visibilidad.
- Boquillas Luer de vidrio y Luer de metal disponibles.
- Se puede esterilizar hasta 160 °C.
- Muy fácil de desmontar y limpiar.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Jeringa | |
1/paq. | |
Luer Lock |
Vidrio, Vidrio (cuerpo), Metal (émbolo), Metal (punta) | |
10 ml | |
De 10 a 200 ml | |
Sí |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Socorex™ Jeringas de vidrio Dosys™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido