Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-400 4 x 400 ml
Soporte para una amplia gama de tamaños de muestras y aplicaciones con rotor con cestillo basculante.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003657
140.35 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11774998
  • 147.74€ / paquete de 4
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Compatibilice una amplia variedad de tamaños de muestra y aplicaciones con el rotor basculante Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml.
Información para pedidos:
Los cestillos y las tapas se venden por separado; solicite el cuerpo del rotor (75-003-629) y los componentes para completar el conjunto. Para solicitar juntas tóricas de repuesto para tapas (conjunto de 4), indique 75-003-657. También hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Recomendada para:
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de líquidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Juntas tóricas de repuesto
Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U.
Set of 4
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 y SL 16
Sí
Videos
  • Thermo Scientific - General purpose centrifuges - Certified biocontainment with ClickSeal lids
    Porton Down certified ClickSeal bucket sealing system provides glove friendly, one handed snap on covers to replace screw caps and clips, proving assurance that samples are securely contained.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific General purpose centrifuges Certified biocontainment with ClickSeal lids
    • Thermo Scientific - General purpose centrifuges - Certified biocontainment with ClickSeal lids
      Porton Down certified ClickSeal bucket sealing system provides glove friendly, one handed snap on covers to replace screw caps and clips, proving assurance that samples are securely contained.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific General purpose centrifuges Certified biocontainment with ClickSeal lids
      SDS
      Documentos Certificados
      Ofertas especiales
      Ofertas especiales
      Berichtigung von Produktinhalten
      Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-400 4 x 400 ml > Juntas tóricas de repuesto para tapas (4)
      Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
      Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt