Learn More
Uvex™ Guantes de protección frente a cortes C500 Wet Plus
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
9
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X) |
Área revestida | Parte posterior de la mano parcialmente recubierta |
Coating Material | HPE |
Color | Verde lima, Antracita |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | HPPE, Poliamida |
Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
Tamaño | 9 |
Para utilizar con (aplicación) | Industria automotriz, industria del vidrio, mantenimiento/servicio, industria metalúrgica, trabajo de montaje e industria del transporte |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Uvex™ Guantes de protección frente a cortes C500 Wet Plus >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido