Descripción
Agua, para HPLC-MS
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 L |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527436 | Certificado de análisis | 18/02/2025 | W/0112/17,W/0112/15,W/0112/15X,W/0112/17X |
2526366 | Certificado de análisis | 11/02/2025 | W/0112/17,W/0112/15,W/0112/15X,W/0112/17X |
2525710 | Certificado de análisis | 06/02/2025 | W/0112/17,W/0112/15,W/0112/15X,W/0112/17X |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Water
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
22Hours
12Minutes
30Seconds
42 -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
53Hours
12Minutes
30Seconds
42New Offer Ahorre hasta un 70%
Título del producto
Agua, para HPLC-MS, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido