Learn More
Microspec™ 1 rollo de cinta de esterilización en autoclave
Rollo de cinta esterilizable en autoclave
Marca: Microspec™ X2
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Diferentes tamaños disponibles
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
de 121 °C | |
No estéril |
25 mm x 50 m | |
1 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 14
Título del producto
Microspec™ 1 rollo de cinta de esterilización en autoclave > 25 mm x 52 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido