Learn More
ATG9A Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB110-56893MFV610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ATG9A Polyclonal antibody specifically detects ATG9A in Human, Mouse, Rat, Alligator, Bovine, Chicken, Drosophila, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
ATG9A | |
Polyclonal | |
Flow Cytometry | |
APG9 autophagy 9-like 1, APG9 autophagy 9-like 1 (S. cerevisiae), APG9L1APG9-like 1, ATG9 autophagy related 9 homolog A (S. cerevisiae), autophagy 9-like 1 protein, autophagy-related protein 9A, FLJ22169, mATG9, MGD3208 | |
A synthetic peptide made to a region within the C-terminus of human ATG9A (between residues 750-839). [Swiss-Prot: Q7Z3C6]. | |
0.1 mL | |
Autophagy, Cancer, Cell Biology, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway | |
79065 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Flow Cytometry | |
mFluor Violet 610 SE | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat, All species, Bovine, Chicken, Drosophila | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
Título del producto
ATG9A Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 610 SE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido