Learn More
Diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Dichloromethane is a chlorinated hydrocarbon that has been employed as a pharamacuetical applications. Mainly, it's utilization as a solvent in manufacturing and food engineering. It is too useful in the drinking bird heat engine. It was the solvent of choice for caffeine extraction. It is likewise employed as a solvent and paint remover. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dichloromethane |
Color | Incolora |
Aspecto | Colorless liquid |
Densidad | 1.325 g/cm3 at 20°C |
Punto de ebullición | 39°C to 40°C |
Cantidad | 500 mL |
Punto de ignición | 605°C (1121°F) |
Olor | Sweet |
Forma física | Líquido |
Índice de refracción | 1.4244 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
W27K001 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 039116.AP,039116.K7,039116.K2,039116.K4,039116.M1 |
P19K029 | Certificado de análisis | 31/03/2024 | 039116.AP,039116.K7,039116.K2,039116.K4,039116.M1 |
Z28J026 | Certificado de análisis | 09/01/2024 | 039116.AP,039116.K7,039116.K2,039116.K4,039116.M1 |
W01J037 | Certificado de análisis | 15/09/2023 | 039116.AP,039116.K7,039116.K2,039116.K4,039116.M1 |
M30J047 | Certificado de análisis | 03/02/2023 | 039116.AP,039116.K7,039116.K2,039116.K4,039117.M6,039116.M1 |
Seguridad y manipulación
- Dichloromethane
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Methylene chloride