Learn More
DWK Life Sciences Matraz cónico DURAN™, forma Erlenmeyer, cuello ancho
El frasco cónico tiene cuello ancho y una forma cónica, una pared gruesa y se utiliza para preparar grandes cantidades de solución y tinturas.
Marca:  DWK Life Sciences 212276807
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10122121
  • 109.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Si se van a utilizar grandes cantidades de disolventes o tinturas, se requiere un recipiente que cumpla estos requisitos. Los recipientes de paredes gruesas y ligeramente cónicos son ideales para esta finalidad y puede elegir el frasco de preparación que desee como recipiente.
  • El cuello ancho facilita el llenado y la limpieza
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
190 mm
Vidrio de borosilicato 3.3
1/paq.
No
3000 ml
Preparación de grandes cantidades de solución y tinturas; mezcla de varios componentes; calentamiento; soluciones diluyentes
Autoclavable
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Matraz cónico DURAN™, forma Erlenmeyer, cuello ancho > 3000 ml