Learn More
Thermo Scientific™ Caldo HTM
Perform high quality susceptibility testing with a range of supplies, including the Thermo Scientific™ HTM Broth, to enhance your Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Marca:  Thermo Scientific™ YT3470
67.91 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16531840
  • 69.65€ / paquete de 2
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Perform high-quality susceptibility testing with a complete range of supplies, including the Thermo Scientific™ HTM Broth, to complement and enhance your Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK™ y Sensititre forman ahora parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas con una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Caldo HTM
Susceptibilidad microbiana
Frasco de 11 ml
Caldo HTM
10
11 mL
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote225061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/02/2025 Catalog NumberYT3470
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Caldo HTM >