Learn More
Sensititre™ YeastOne™ Broth
Perform high quality susceptibility testing with supplies including Thermo Scientific™ Sensititre™ YeastOne Broth to enhance your Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Marca:  Thermo Scientific Oxoid YY3462
96.89 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15357137
  • 102.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 02-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Perform high-quality susceptibility testing with a complete range of supplies, including the Thermo Scientific™ YeastOne Broth, to complement and enhance your Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK™ y Sensititre forman ahora parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas con una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Yeast
Microbiology Media
Frasco de 11 ml
YeastOne Broth
10
11 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote237748 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/03/2025 Catalog NumberYY3462,Y3462
Número de lote237747 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/03/2025 Catalog NumberYY3462,Y3462
Número de lote231335 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/03/2025 Catalog NumberYY3462,Y3462
Número de lote231662 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/03/2025 Catalog NumberYY3462,Y3462
Número de lote234513 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/03/2025 Catalog NumberYY3462,Y3462
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sensititre™ YeastOne™ Broth >