Learn More
Invitrogen™ base de nitrógeno de levadura
Medio base para la preparación de medios de levadura mínimos y sintéticos definidos
Marca:  Invitrogen™ Q30009
Código de producto. 11573667
  • 960.00€ / 500 g
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Cada sobre contiene reactivos para preparar 500 ml de 10x YNB para medios Pichia o 1000 ml de 10x YNB para medios S. cerevisiae.
Descripción
Descripción
  • La YNB contiene sulfato de amonio, pero no contiene aminoácidos
  • Esterilizable en autoclave
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cada frasco contiene 500 g de reactivo. Utilice 67 g para preparar 500 ml de 10x YNB para medios de Pichia o 1000 ml de 10x YNB para medios de S. cerevisiae.
Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante 12 meses si se almacena correctamente.
YNB
base de nitrógeno de levadura
Medio líquido
500 g/frasco
Temperatura ambiente
Polvo
Autoclave
P. pastoris, S. cerevisiae, S. cerevisiae
Reactivos en polvo
500 g
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2401BA Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog NumberQ30009
Número de lote2107EZ Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberQ30009
Número de lote2209CH Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberQ30009
Número de lote2301AK Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberQ30009
Número de loteE14-06 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2017 Catalog NumberQ30009
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ base de nitrógeno de levadura > 500g