Learn More
Kartell™ Globo de látex para muestreo de gases
Bolsas de recogida de gases fabricadas con látex. Los globos de látex para muestreo de gases Kartell™ son más adecuados para recoger, contener y transportar muestras de gases.
Marca: Kartell™ 0123400
34.74 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Rentable
- Ideal para recoger, contener y transportar muestras de gases
Especificaciones
Globo para muestreo de gases | |
5 L | |
Látex | |
230 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
27Hours
23Minutes
34Seconds
4