Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo con deflector Nalgene™: Estéril
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con estos matraces de un solo uso, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo.
Marca: Thermo Scientific™ 4116-1000
57.80 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
†Hay resguardos de validación disponibles para nuestros clientes como documentación de apoyo durante el proceso de validación de los productos. Para solicitar esta información confidencial puede dirigirse a: rocregsupport@thermofisher.com. Tras la recepción de la solicitud se le remitirá un Acuerdo de confidencialidad que deberá cumplimentar debidamente.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con los matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo con deflector Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo. El PETG totalmente transparente es robusto y resistente a roturas, con lo que aumenta la seguridad personal. Todos los tamaños están disponibles con o sin sistema de ventilación.
- Estériles y de un solo uso para reducir el riesgo de contaminación.
- Se contraen tras esterilizarse en autoclave para reducir los residuos biopeligrosos.
- Graduados para facilitar la comprobación del volumen.
- Excelente soporte de validación: Resguardo de validación disponible previa solicitud†
Nota:
† Hay resguardos de validación disponibles para nuestros clientes como documentación de soporte durante el proceso de validación de los productos. Para solicitar esta información confidencial puede dirigirse a: rocregsupport@thermofisher.com. Tras la recepción de la solicitud se le remitirá un Acuerdo de confidencialidad que deberá cumplimentar debidamente.
Especificaciones
32 oz | |
PETG | |
1 | |
Ninguno | |
Sí | |
Estrecha | |
Abombado | |
45-430 mm |
1000 ml | |
6 | |
Erlenmeyer | |
No autoclavable | |
Sí | |
Estéril | |
Con ventilación |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1270110 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 4116-1000 |
1382736 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 4116-1000 |
1296364 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 4116-1000 |
1305750 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 4116-1000 |
1397225 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 4116-1000 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Haz crecer tu descubrimiento
Enamórate con grandes ahorrosPromo Code: 24107Expires: 2025-03-28
Days
12Hours
21Minutes
44Seconds
15New Offer Comprar ahora
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.