Learn More
Thermo Scientific™ Soportes de trasporte Nalgene™
Transporte accesorios de vidrio, muestras o herramientas con este soporte de útiles, que presenta una construcción resistente con divisor central y asa moldeados.
Marca: Thermo Scientific™ 7130-0010
33.67 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Transporte accesorios de vidrio, muestras o herramientas con los soportes de útiles Thermo Scientific™ Nalgene™, que presentan una construcción resistente con divisor central y asa moldeados.
- Disponibilidad en polietileno y en polipropileno esterilizable en autoclave
- Dimensiones externas (longitud x anchura x altura): 14,875 x 9,5 x 4,5 in. (38 x 24 x 11 cm)
Especificaciones
Estándar de OSHA 29CFR1910 | |
Soporte de útiles | |
Polietileno | |
6 | |
38 x 24 x 11 cm (14.875 x 9.5 x 4.5 pulg) | |
14.875 in | |
9.5 in | |
4,5 in |
Soporte para frascos | |
Esterilizable en autoclave | |
Para el transporte de material de vidrio, muestras, herramientas | |
1 | |
38 cm | |
24 cm | |
11 cm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421226 | Certificado de conformidad | 28/03/2025 | 7130-0010 |
1406633 | Certificado de conformidad | 17/08/2024 | 7130-0010 |
1405989 | Certificado de conformidad | 26/04/2024 | 7130-0010 |
1405990 | Certificado de conformidad | 26/04/2024 | 7130-0010 |
1404967 | Certificado de conformidad | 22/04/2024 | 7130-0010 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
30Hours
1Minutes
2Seconds
57
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.