Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HPDE de boca ancha con calidad de laboratorio Nalgene™ Código de producto.: 10569831
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos de HPDE de boca ancha con calidad de laboratorio Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10569831
125 ml, 38 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
1500 ml
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Código de producto. 10569831
Marca: Thermo Scientific™ 21040004
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice numerosas aplicaciones de campo utilizando estos frascos de uso general de HDPE de boca ancha con calidad de laboratorio.
Realice numerosas aplicaciones de campo utilizando los frascos de uso general de HDPE de boca ancha con calidad de laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™. Muestran una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, y se pueden almacenar en el congelador a temperaturas de hasta - 100 °C; ofrecen garantía a prueba de fugas.
Características:
  • Su excelente resistencia química a la mayoría de corrosivos y su versatilidad, hacen que estos frascos sean indispensables en su laboratorio.
  • Idóneos para almacenar, transportar y envasar líquidos; sus paredes uniformes ofrecen durabilidad y resistencia a fisuras o punciones.
  • Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
  • Se incluyen en el programa ACT Label de My Green Labs para la compatibilidad, uniformidad y transparencia en relación con la sostenibilidad del producto
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 125 ml (4 oz)
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frasco de boca ancha de calidad de laboratorio
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y envío de reactivos valiosos, sensibles a la luz y de pequeño volumen
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 38 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Boca Ancha
Forma Forma redonda
ACT Label Sí
Altura (métrico) 99 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha con calidad de laboratorio
Altura (imperial) 27,96 cm (11,1 pulg)
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1424438 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha23/03/2025 Catalog Number2104-0004
Número de lote1425192 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/03/2025 Catalog Number2104-0004
Número de lote1421894 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha26/02/2025 Catalog Number2104-0004
Número de lote1420504 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/01/2025 Catalog Number2104-0004
Número de lote1336921 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number2104-0004
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    29
    Hours
    20
    Minutes
    34
    Seconds
    32
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de HPDE de boca ancha con calidad de laboratorio Nalgene™ >