Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de extracción nuclear y citoplasmática NE-PER™
Realice una lisis celular eficaz y extraer fracciones independientes de proteínas citoplasmáticas y nucleares en menos de dos horas con este kit de fraccionamiento subcelular.
Marca:  Thermo Scientific™ 78833
355.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24353" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11865694
  • 400.00€ / 15 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Reactivo de extracción nuclear y citoplasmática
Ambiente
NE-PER™
Tampón de lisis celular, solución detergente, fraccionamiento subcelular
Al recibirlo, guarde los componentes del kit a 4 °C.
Líquido
Tampón de lisis
15 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZL402121 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number78833
Número de loteZL402121A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number78833
Número de loteZJ397718 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number78833
Número de loteZJ397718A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number78833
Número de loteZK399137 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number78833
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.
    Promo Code: 25977
    Expires2025-05-31
    Days
    45
    Hours
    20
    Minutes
    19
    Seconds
    25
Título del producto
Thermo Scientific™ Reactivos de extracción nuclear y citoplasmática NE-PER™ > Kit de 15 ml