Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento G para micoplasma Oxoid™
El Suplemento de Mycoplasma Oxoid se utiliza para el aislamiento de micoplasmas.
Marca: Thermo Scientific™ SR0059C
242.18 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
El Suplemente de Mycoplasma G Oxoid se utiliza para el aislamiento de micoplasmas.
- Añadir al Agar de Mycoplasma Pneumoniae, n.º ref. CM0401B o CM0403B
- Cada vial suministra 80 ml de medio
Especificaciones
micoplasma | |
Liofilizado | |
10/paq. |
Suplemento G para micoplasma | |
Suplemento | |
Cada vial para 80 ml de medio |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6234436 | Certificado de análisis | 17/03/2025 | SR0059C |
6234435 | Certificado de análisis | 17/03/2025 | SR0059C |
6213084 | Certificado de análisis | 18/02/2025 | SR0059C |
6212787 | Certificado de análisis | 04/02/2025 | SR0059C |
6206362 | Certificado de análisis | 07/01/2025 | SR0059C |