Learn More
Hidróxido sódico, 98,5 %, para análisis, pellets, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium hydroxide |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 1390.0°C |
Punto de fusión | 318.0°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% |
Fórmula lineal | NaOH |
Fieser | 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 |
Densidad | 2.13g/mL |
Información de solubilidad | Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone |
Cantidad | 10 kg |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467650 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 206060100,206060010,206060250,206060025 |
A0464121 | Certificado de análisis | 27/06/2024 | 206060100,206060010,206060250,206060025 |
A0454144 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 206060100,206060010,206060250,206060025 |
A0398137 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 206060100,206060010,206060250,206060025 |
A0402503 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 206060100,206060010,206060250,206060025 |
Seguridad y manipulación
- Sodium hydroxide
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
31Hours
11Minutes
46Seconds
28New Offer Ahorre hasta un 70%